missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy-d4]benzoic Acid, Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy-d4]benzoic Acid','Hydrochloride Sa |
| CAS | 1246815-60-0 |
| Molekylær formel | C14 2H4 H15 N O3 . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3.ClH/c16-14(17)12-4-6-13(7-5-12)18-11-10-15-8-2-1-3-9-15;/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,16,17);1H/i10D2,11D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])(Oc1ccc(cc1)C(=O)O)C([2H])([2H])N2CCCCC2 |
| IUPAC navn | 4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-piperidin-1-ylethoxy)benzoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.79 |
| Formel vægt | 289.1383 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?