missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzoic Acid Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30425038
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425038 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425038 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4820251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzoic Acid Hydrochloride
CAS 84449-80-9
Molekylær formel C14 H19 N O3 . Cl H
Mængde 1 g
Synonym Benzoic acid','4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]-','hydrochloride (1:1), Benzoic acid','4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]-','hydrochloride (9CI), 4-(2-Piperidinoethoxy)benzoic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H19NO3.ClH/c16-14(17)12-4-6-13(7-5-12)18-11-10-15-8-2-1-3-9-15;/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,16,17);1H
SMIL Cl.OC(=O)c1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1
IUPAC navn 4-(2-piperidin-1-ylethoxy)benzoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 285.77
Formel vægt 285.1132
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.