missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]-benzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]-benzenemethanol |
| CAS | 223251-13-6 |
| Molekylær formel | C14H21NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c16-12-13-4-6-14(7-5-13)17-11-10-15-8-2-1-3-9-15/h4-7,16H,1-3,8-12H2 |
| SMIL | OCc1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC navn | [4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.32 |
| Formel vægt | 235.1572 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?