Få mere at vide
4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol, Mikromol™
Beskrivelse
4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol |
| CAS | 132183-64-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H21 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol, Salbutamol Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO/c1-10-9-11(5-6-12(10)15)7-8-14-13(2,3)4/h5-6,9,14-15H,7-8H2,1-4H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1cc(CCNC(C)(C)C)ccc1O |
| Vis mere |