Få mere at vide
4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile, Mikromol
Beskrivelse
4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile |
| CAS | 1370643-22-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H21 F N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 4-[(1Z)-4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-buten-1-yl]-3-(hydroxymethyl)-, 4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O/c1-23(2)11-3-4-19(16-6-8-18(21)9-7-16)20-10-5-15(13-22)12-17(20)14-24/h4-10,12,24H,3,11,14H2,1-2H3/b19-4- |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN(C)CC\C=C(\c1ccc(F)cc1)/c2ccc(cc2CO)C#N |
| Vis mere |