Få mere at vide
4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile, Mikromol
Artikelnummer. 30463853
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463853 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463853 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1162.120025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
CAS 1370643-22-3
Analyt- eller komponentnavne 4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H21 F N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 4-[(1Z)-4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-buten-1-yl]-3-(hydroxymethyl)-, 4-[(1Z)-4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O/c1-23(2)11-3-4-19(16-6-8-18(21)9-7-16)20-10-5-15(13-22)12-17(20)14-24/h4-10,12,24H,3,11,14H2,1-2H3/b19-4-
Løsningstype Neat
SMIL CN(C)CC\C=C(\c1ccc(F)cc1)/c2ccc(cc2CO)C#N
IUPAC navn 4-[(Z)-4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)but-1-enyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 324.392
Mængde 25 mg
Formel vægt 324.164 g/mol