missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Mikromol™
Beskrivelse
4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol |
| CAS | 949095-98-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H19 N O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Bromobenzhydrol, Duloxetine Hydrochloride Imp. C (EP), Duloxetine Imp. C (EP), 1-Naphthalenol, 4-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol, Para-Naphthol duloxetine, 4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Duloxetine Hydrochloride Impurity C, Duloxetine Impurity C |
| SMIL | CNCCC(c1cccs1)c2ccc(O)c3ccccc23 |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.42 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?