Få mere at vide
4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide, Mikromol™
Beskrivelse
4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide |
| CAS | 2731709-15-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H23 N O2 . Br H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO2.BrH/c1-5-10-8-11(6-7-12(10)16)13(17)9-15-14(2,3)4;/h6-8,13,15-17H,5,9H2,1-4H3;1H |
| SMIL | Br.CCc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol;hydrobromide |
| Vis mere |