Få mere at vide
4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide, Mikromol™
Artikelnummer. 17981486
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17981486 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17981486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0381.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide
CAS 2731709-15-0
Analyt- eller komponentnavne 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H23 N O2 . Br H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide
InChI formel InChI=1S/C14H23NO2.BrH/c1-5-10-8-11(6-7-12(10)16)13(17)9-15-14(2,3)4;/h6-8,13,15-17H,5,9H2,1-4H3;1H
SMIL Br.CCc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C
IUPAC navn 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol;hydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 318.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 317.099 g/mol