Få mere at vide
4-[(1RS)-1,3-Dimethylbutyl]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17940716
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17940716 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17940716 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0036.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[(1RS)-1,3-Dimethylbutyl]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(1RS)-1,3-Dimethylbutyl]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
CAS 2731375-50-9
Analyt- eller komponentnavne 4-[(1RS)-1,3-Dimethylbutyl]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H24 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Propyphenazone Imp. C (EP), 4-[(1RS)-1,3-Dimethylbutyl]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, Propyphenazone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMIL CC(C)CC(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
IUPAC navn 1,5-dimethyl-4-(4-methylpentan-2-yl)-2-phenylpyrazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 272.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 272.1889 g/mol