Få mere at vide
4-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483557
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15483557
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26918.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 51517-88-5
Molekylær formel C7H6N4O
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD05662709
InChI nøgle GDDQLGTXWIFSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-4-hydroxyphenyl tetrazole, 5-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, phenol, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-2h-tetrazol-5-yl phenol, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenol, qoymnywfhzfxhr-uhfffaoysa-n, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 4-1,2-dihydrotetrazol-5-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
PubChem CID 5413297
SMIL O=C1C=CC(C=C1)=C1NNN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Smeltepunkt ∽240°C (decomposition)
Mængde 250 mg
IUPAC navn 4-(1,2-dihydrotetrazol-5-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
Formel vægt 162.16
Procent renhed 97%