Få mere at vide
[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10131312
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10131312 250 mg 250mg
10652253 1 g 1g
10534984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10131312 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC25509CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 143426-51-1
Molekylær formel C11H11NO
Molekylvægt (g/mol) 173.215
MDL nummer MFCD03659708
InChI nøgle LQQQPLUFBVYLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 1-4-hydroxymethylphenyl pyrrole, 4-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 4-pyrrol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol,4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 4-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11303, 4-pyrrol-1-ylphenyl methanol
PubChem CID 599478
IUPAC navn (4-pyrrol-1-ylphenyl)methanol
SMIL C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 173.21
Procent renhed 97%