Få mere at vide
4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10481673
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10481673 1 g 1g
10072494 5 g 5g
10669515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10481673 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC25516DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 23351-07-7
Molekylær formel C11H8N2
Molekylvægt (g/mol) 168.20
MDL nummer MFCD00085164
InChI nøgle OKVSZRKKRHNDOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4-cyanophenyl pyrrole, benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl, 4-1-pyrrolyl benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-pyrrolylbenzenecarbonitrile, acmc-1cekp, maybridge1_001756, 1-4-cyanophenyl-pyrrole
PubChem CID 272424
SMIL N#CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 4-(lH-pyrrol-1-yl)benzonitril
Formel vægt 168.2
Procent renhed 97%