Få mere at vide
4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10072494
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10072494
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC25516DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 23351-07-7
Molekylær formel C11H8N2
Molekylvægt (g/mol) 168.20
MDL nummer MFCD00085164
InChI nøgle OKVSZRKKRHNDOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4-cyanophenyl pyrrole, benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl, 4-1-pyrrolyl benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-pyrrolylbenzenecarbonitrile, acmc-1cekp, maybridge1_001756, 1-4-cyanophenyl-pyrrole
PubChem CID 272424
SMIL N#CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
IUPAC navn 4-(lH-pyrrol-1-yl)benzonitril
Formel vægt 168.2
Procent renhed 97%