Få mere at vide
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde |
| CAS | 23351-05-5 |
| Molekylær formel | C11H9NO |
| MDL nummer | MFCD03822126 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | O=CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.20 |
| Procent renhed | 97% |