Få mere at vide
4-(1H-pyrrol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10252882
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10252882 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10039401 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10072014 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10252882 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC25514CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 52768-17-9
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.204
MDL nummer MFCD01934575
InChI nøgle NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole
PubChem CID 2795457
IUPAC navn 4-pyrrol-1-ylanilin
SMIL C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%