Få mere at vide
4(1H)-pyrimidinon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4(1H)-Pyrimidinone |
| Smeltepunkt | 163 °C til 169 °C (litteratur) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 741972 |
| Formel vægt | 96.09 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |