Få mere at vide
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11385469
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11385469
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50437.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 474706-35-9
Molekylær formel C10H7N3
Molekylvægt (g/mol) 169.187
MDL nummer MFCD01569438
InChI nøgle SLPWCEHHSRUSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 4-pyrazol-1-yl benzonitrile, acmc-20af70, 4-1h-pyrazole-1-yl benzonitrile, 4-1h-pyrazol-1-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 12079629
IUPAC navn 4-pyrazol-1-ylbenzonitrile
SMIL C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Smeltepunkt 140°C to 142°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 169.19