Få mere at vide
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11375469
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375469 1 g 1g
11385469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11375469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50437.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 474706-35-9
Molekylær formel C10H7N3
Molekylvægt (g/mol) 169.187
MDL nummer MFCD01569438
InChI nøgle SLPWCEHHSRUSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 4-pyrazol-1-yl benzonitrile, acmc-20af70, 4-1h-pyrazole-1-yl benzonitrile, 4-1h-pyrazol-1-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 12079629
IUPAC navn 4-pyrazol-1-ylbenzonitrile
SMIL C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Smeltepunkt 140°C to 142°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 169.19