Få mere at vide
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10524974
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10524974 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10524974 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56016DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 179057-34-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H9N3
MDL nummer MFCD07687291
Mængde 1 g
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-pyrazolylmethyl benzenecarbonitrile, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzonitrile
InChI nøgle FPZADNOIMZEBTC-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC navn 4-(pyrazol-1-ylmethyl)benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 183.214
PubChem CID 8834695
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%