Få mere at vide
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10476853
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10476853 1 g 1g
10420754 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10476853 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56014DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 142335-61-3
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.22
MDL nummer MFCD03422514
InChI nøgle ISRYTHBRUSOVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1-pyrazolyl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-pyrazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl phenylamine, pyrazolylmethylaniline
PubChem CID 2764412
IUPAC navn 4-(pyrazol-1-ylmethyl)anilin
SMIL NC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 173.22
Procent renhed 95%