Få mere at vide
4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10435312
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10435312 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10364372 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10435312 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18407CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 352018-96-3
Molekylær formel C10H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 201.25
MDL nummer MFCD02681939
InChI nøgle GLAOJNMWLIFKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl phenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl phenylisothiocyanate, 1h-pyrazole,1-4-isothiocyanatophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-isothiocyanatophenyl, 4-pyrazolylbenzenisothiocyanate, 4-1h-pyrazole-1-yl phenyl isothiocyanate
PubChem CID 2776478
IUPAC navn 1-(4-isothiocyanatophenyl)pyrazol
SMIL S=C=NC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 201.25
Procent renhed 97%