Få mere at vide
4-(1H-pyrazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10110972 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10110972 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10019121 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10110972 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18414DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 17635-45-9
Molekylær formel C9H9N3
Molekylvægt (g/mol) 159.192
MDL nummer MFCD00626298
InChI nøgle CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole
PubChem CID 594274
IUPAC navn 4-pyrazol-1-ylanilin
SMIL C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%