Få mere at vide
4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10117622
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10117622 1 g 1g
10672675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117622 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43316DA
Kemiske identifikatorer
CAS 112809-54-8
Molekylær formel C11H9N3
Molekylvægt (g/mol) 183.214
MDL nummer MFCD08060525
InChI nøgle LUSFCTSUDCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-imidazol-1-ylmethyl benzonitrile, 1-4-cyanobenzyl imidazole, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzonitrile, 1-4-cyanobenzyl-1h-imidazole, 4-imidazol-1-ylmethyl-benzonitrile, 4-1-imidazolylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-1cab3
PubChem CID 1236449
IUPAC navn 4-(imidazol-1-ylmethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%