Få mere at vide
4-(1h-imidazol-1-ylmethyl)benzoesyrehydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245754
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245754 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10183464 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43351CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 135611-32-4
Molekylær formel C11H11ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 238.671
MDL nummer MFCD08271922
InChI nøgle MZTHHEXWAYFTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 4-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, acmc-1bx8o, 4-imidazolylmethyl benzoic acid, chloride, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525764
IUPAC navn 4-(imidazol-1-ylmethyl)benzoesyre;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 238.67
Procent renhed 95%