Få mere at vide
4-(1h-imidazol-1-ylmethyl)anilin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10236273
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10236273 250 mg 250mg
10765373 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10236273 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43314CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56643-85-7
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.22
MDL nummer MFCD06660785
InChI nøgle DGHAOTHIDTUSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazol-1-ylmethylphenylamine, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 4-1-imidazolyl methyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, 1-4-aminobenzyl imidazole, 4-imidazolylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl-1h-imidazole
PubChem CID 1265319
IUPAC navn 4-(imidazol-1-ylmethyl)anilin
SMIL NC1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%