Få mere at vide
[4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572842
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10572842 1 g 1g
10121162 250 mg 250mg
10505675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10572842 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18509DA
Kemiske identifikatorer
CAS 86718-08-3
Molekylær formel C10H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 174.203
MDL nummer MFCD02682059
InChI nøgle SRQXVPAXMMIUFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-yl phenyl methanol, 4-imidazol-1-yl-phenyl methanol, 4-1-imidazolyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylphenyl methanol, 4-1-imidazolyl benzyl alcohol, 4-imidazol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl, acmc-209qb5, 4-imidazolylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 2776486
IUPAC navn (4-imidazol-1-ylphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)N2C=CN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 174.2
Procent renhed 97%