Få mere at vide
4-(Imidazol-1-yl)phenol, 97%, Acros Organics™
Artikelnummer. 10605062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Unit Size
10605062 5 g Glass bottle 5g
1 options
Product Code. 10605062 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 179790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(Imidazol-1-yl)phenol
CAS 10041-02-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 204.0°C to 207.0°C
Farve Beige-Brown to Brown-Gray
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H8N2O
MDL nummer MFCD00005281
Mængde 5 g
Synonym 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
InChI nøgle CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
IUPAC navn 4-(1H-imidazol-1-yl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 160.18
PubChem CID 82315
Formel vægt 160.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Imidazol-1-yl)phenol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.