Få mere at vide
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10453975 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10453975 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10453975 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179790010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
CAS 10041-02-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Beige-Brown to Brown-Gray
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C9H8N2O
MDL nummer MFCD00005281
Mængde 1 g
Synonym 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
InChI nøgle CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
IUPAC navn 4-(1H-imidazol-1-yl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 160.18
PubChem CID 82315
Formel vægt 160.18
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Fine Crystalline Powder