Få mere at vide
4-(1H-imidazol-1-yl)benzencarbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10563012
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10563012 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10477802 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563012 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18518EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 423769-74-8
Molekylær formel C10H9N3S
Molekylvægt (g/mol) 203.263
MDL nummer MFCD03659704
InChI nøgle QUJXJNDFQWCYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,4-1h-imidazol-1-yl, 4-imidazol-1-yl benzenecarbothioamide, amino 4-imidazolylphenyl methane-1-thione, 4-1h-imidazol-1-yl benzothioamide
PubChem CID 2776487
IUPAC navn 4-imidazol-1-ylbenzencarbothioamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=S)N)N2C=CN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarbothioamide
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 203.27
Procent renhed 97%