Få mere at vide
4-(1H-benzimidazol-1-ylmethyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334342
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10334342 1 g 1g
10049381 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334342 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10745DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 139742-50-0
Molekylær formel C15H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 252.273
MDL nummer MFCD02180372
InChI nøgle KLIANJXCGMBICV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-benzimidazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-benzo d imidazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1,3-benzodiazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,3-benzodiazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,3-benzodiazol-1-yl methyl benzoic acid, maybridge1_005258, acmc-20e4o9, 4-benzimidazolylmethyl benzoic acid, 4-benzimidazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-benzimidazole-1-ylmethyl benzoic acid
PubChem CID 2735444
IUPAC navn 4-(benzimidazol-1-ylmethyl)benzoesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=CN2CC3=CC=C(C=C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 252.27
Procent renhed 97%