Få mere at vide
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30451772
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30451772 1 g
1 options
Artikelnummer. 30451772 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7675601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 112809-25-3
Molekylær formel C10 H8 N4
Mængde 1 g
Synonym Benzonitrile','4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, 4-1-(1,2,4-Triazolyl)-methyl-benzonitrile, 4-2[1-(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2
SMIL N#Cc1ccc(Cn2cncn2)cc1
IUPAC navn 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 184.2
Formel vægt 184.0749