Få mere at vide
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10177552
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10177552 1 g 1g
10219934 5 g 5g
10477934 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10177552 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45716DA
Kemiske identifikatorer
CAS 112809-25-3
Molekylær formel C10H8N4
Molekylvægt (g/mol) 184.202
MDL nummer MFCD07368016
InChI nøgle HQLYWHSJALKYOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazolylmethyl benzonitrile, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-1-1,2,4-triazolyl methyl benzontrile, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, letrozole impurity c
PubChem CID 7537616
IUPAC navn 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 184.2
Procent renhed 97%