Få mere at vide
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10340943
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10340943 250 mg 250mg
10167402 1 g 1g
10442294 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10340943 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45701CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 160388-54-5
Molekylær formel C10H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 203.201
MDL nummer MFCD07187900
InChI nøgle DJXUEFGFCMIONN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3159714
IUPAC navn 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoic acid,4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
Formel vægt 203.2
Procent renhed 97%