Få mere at vide
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzenamin, TRC
Artikelnummer. 30457069
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30457069 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30457069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT767530500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzenamine
CAS 119192-10-8
Molekylær formel C9 H10 N4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10N4/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13/h1-4,6-7H,5,10H2
SMIL Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1
IUPAC navn 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)anilin.
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Formel vægt 174.0905