Få mere at vide
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)anilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10504584
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10504584 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10377423 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10504584 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45714DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 119192-10-8
Molekylær formel C9H10N4
Molekylvægt (g/mol) 174.207
MDL nummer MFCD00973306
InChI nøgle ZGLQVRIVLWGDNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 1-4-aminobenzyl-1,2,4-triazole, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl benzenamine, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzenamine
PubChem CID 821219
IUPAC navn 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 174.21
Procent renhed 97%