missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenol |
| CAS | 68337-15-5 |
| Molekylær formel | C8H7N3O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O/c12-8-3-1-7(2-4-8)11-6-9-5-10-11/h1-6,12H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)n2cncn2 |
| IUPAC navn | 4-(1,2,4-triazol-1-yl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vægt | 161.0589 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?