Få mere at vide
4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10724193
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10724193 1 g 1g
10049091 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10724193 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18614DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6523-49-5
Molekylær formel C8H8N4
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD00171470
InChI nøgle BLNPEJXSNSBBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 4-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl-1,2,4-triazole, triazolylaniline, 1-4'-aminophenyl-1,2,4-triazole, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenamine, 4-1,2,4-triazolyl phenylamine, pubchem3927
PubChem CID 735826
IUPAC navn 4-(1,2,4-triazol-1-yl)anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)N2C=NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 160.18
Procent renhed 97%