missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-buten-1-yl]-phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-buten-1-yl]-phenol |
| CAS | 115767-71-0 |
| Molekylær formel | C29H35NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-butenyl]-phenol, (E)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-butenyl]-phenol, 4-[(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-buten-1-yl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H35NO2/c1-6-28(23-9-7-22(8-10-23)21(2)3)29(24-11-15-26(31)16-12-24)25-13-17-27(18-14-25)32-20-19-30(4)5/h7-18,21,31H,6,19-20H2,1-5H3/b29-28+ |
| SMIL | CC\C(=C(\c1ccc(O)cc1)/c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccc(cc3)C(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.59 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?