Få mere at vide
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane |
| CAS | 96392-77-7 |
| Smeltepunkt | 249 °C til 252 °C |
| Molekylær formel | C16H14Br2 |
| MDL nummer | MFCD09953451 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 366.1 |
| Procent renhed | 98% |