Få mere at vide
4,16-dibrom[2.2]paracyclofan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433307 25 g 25g
15423307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25745.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96392-77-7
Molekylær formel C16H14Br2
MDL nummer MFCD09953451
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,16-Dibromo[2.2 ]paracyclophane
Smeltepunkt 249 °C til 252 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 366.1
Procent renhed 98%