Få mere at vide
4-{[1-(tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10799415
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10799415 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10134154 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10799415 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67901DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-52-2
Molekylær formel C18H25NO5
Molekylvægt (g/mol) 335.4
MDL nummer MFCD11841069
InChI nøgle CGLNCSVUPUKDKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yloxy methyl benzoic acid, 4-4-carboxybenzyl oxy piperidine, n-boc protected
PubChem CID 43811046
IUPAC navn 4-[[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]oxymethyl]benzoesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-{[1-(Tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 335.4
Procent renhed 97%