Få mere at vide
4-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]oxy}benzoesyre,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10593393
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10593393 250 mg 250mg
10289492 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10593393 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00953CB
Kemiske identifikatorer
CAS 162046-56-2
Molekylær formel C17H23NO5
Molekylvægt (g/mol) 321.373
MDL nummer MFCD06658985
InChI nøgle LUVXDMFUUZGFST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yloxy benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy benzoic acid, 4-1-boc-4-piperidyloxy benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinyl oxy benzoic acid, 4-1-boc piperidin-4-yloxy benzoic acid, 4-4-carboxyphenoxy piperidine, n-boc protected, 4-1-t-butoxycarbonyl-4-piperidyloxy benzoic acid, 4 1-t-butoxycarbonyl 4-piperadinyl oxybenzoic acid
PubChem CID 2794649
IUPAC navn 4-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]oxybenzoesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]oxy}benzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 321.37
Procent renhed 97%