Få mere at vide
4-(1-Pyrrolyl)benzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427957
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427957 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15427957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51073.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 22106-33-8 | C11H8NO2 | 186.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
CAS 22106-33-8
Molekylær formel C11H8NO2
MDL nummer MFCD00082569
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1-yl, n-4-carboxy phenylpyrrole, 4-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_008067, 4-1-pyrrolo benzoic acid, 4-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1yl benzoic acid
InChI nøgle NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
IUPAC navn 4-(lH-pyrrol-1-yl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 186.19
PubChem CID 2737256
Formel vægt 187.2
Procent renhed 99%