missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid, 99%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15437957
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15437957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51073.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
CAS 22106-33-8
Molekylær formel C11H8NO2
MDL nummer MFCD00082569
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 4-1 h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1 h-pyrrol-1-yl, n-4-carboxy phenylpyrrole, 4-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_008067, 4-1-pyrrolo benzoic acid, 4-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1yl benzoic acid
InChI nøgle NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
IUPAC navn 4-(1 H-pyrrol-1-yl)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 186.19
PubChem CID 2737256
Formel vægt 187.2
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.