Få mere at vide
[4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11985891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11985891 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 11985891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431670500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-78-0, 109-99-9
CAS min % 4.33, 89.9
Farve Brun
CAS Max % 10.1, 95.67
Tæthed 0.9160g/mL
Mængde 50 mL
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Specifik vægtfylde 0.916
Molekylær formel C11H14BrMgN
MDL nummer MFCD03840893
Synonym 4-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 4-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesi, magnesium,1-phenylmethyl pyrrolidine,bromide, 4-1-pyrrolidino methyl phenylmagnesium bromide, 1-4-bromomagnesio phenyl methyl pyrrolidine, 4-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 4-1-pyrrolidino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-1-pyrrolidino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
InChI nøgle SMCUOBSDAGTZFC-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
IUPAC navn magnesium;1-(phenylmethyl)pyrrolidine;bromide
Molekylvægt (g/mol) 264.45
PubChem CID 16217255
Formel vægt 264.44
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.15 to 0.35M
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • [4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.