Få mere at vide
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 96%
Artikelnummer. 15449947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449947 1 g 1g
15459947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53186.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 389621-81-2 | C11H14BNO3 | 219.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 389621-81-2
Molekylær formel C11H14BNO3
Molekylvægt (g/mol) 219.05
MDL nummer MFCD03411950
InChI nøgle VKPBESPVHGDDJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidine-1-carbonyl phenylboronic acid, 4-pyrrolidine-1-carbonyl phenyl boronic acid, 4-pyrrolidinylcarbonylphenylboronic acid, 4-pyrrolidine-1-carbonyl benzeneboronic acid, 4-boronophenyl pyrrolidin-1-yl methanone, 1-4-boronobenzoyl pyrrolidine, boronic acid, 4-1-pyrrolidinylcarbonyl phenyl, 4-borono-n-1-pyrrolidinyl benzamide, 4-pyrrolidin-1-ylcarbonyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2773571
IUPAC navn [4-(pyrrolidin-1-carbonyl)phenyl]boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 219.05
Procent renhed 96%