Få mere at vide
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496876
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496876 5 g 5g
11406886 25 g 25g
11416886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11496876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23989.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2456-81-7 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2456-81-7
Molekylær formel C9H12N2
Molekylvægt (g/mol) 148.209
MDL nummer MFCD00006415
InChI nøgle RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
PubChem CID 75567
IUPAC navn 4-pyrrolidin-1-ylpyridin
SMIL C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Kogepunkt 171°C to 173°C (21 mmHg)
Flammepunkt 142°C (287°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 472443
Formel vægt 148.21
Procent renhed 98%