Få mere at vide
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 52.0°C to 57.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-acetyl-5-norbornene, 5-acetyl-2-norbornene, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl ethanone, 5-acetylbicyclo 2.2.1 hept-2-ene, methyl 5-norbornen-2-yl ketone, 1-5-bicyclo 2.2.1 hept-2-enyl ethanone, ethanone, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl ethan-1-one, 5-acetylnorbornene |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.