Få mere at vide
4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitril,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622495
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10622495 25 g 25g
10311233 1 g 1g
10036332 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10622495 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30116EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10282-30-1
Molekylær formel C11H12N2
Molekylvægt (g/mol) 172.231
MDL nummer MFCD07368512
InChI nøgle ZNMSYUCZLWETII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidin-1-yl benzonitrile, 4-1-pyrrolidinyl benzonitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-pyrrolidinyl, 1-4-cyanophenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinobenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzenecarbonitrile, 4-pyrrolidine-1-yl-benzonitrile
PubChem CID 4961271
IUPAC navn 4-pyrrolidin-1-ylbenzonitril
SMIL C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Mængde 25 g
Formel vægt 172.23
Procent renhed 90%