Få mere at vide
4-(1-Pyrrolidinyl)benzoesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10155442
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10155442 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10026212 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10155442 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30101CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 22090-27-3
Molekylær formel C11H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.23
MDL nummer MFCD01631241
InChI nøgle KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795515
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine
IUPAC navn 4-(pyrrolidin-1-yl)benzoesyre
Formel vægt 191.23
Procent renhed 97%
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.