Få mere at vide
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine, 98%
Artikelnummer. 11429490
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429490 5 g 5g
11419490 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429490 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50323.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24715-90-0 | C8H18N2 | 142.25 g/mol
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamin bruges direkte som lægemidler, mad, kosmetik. Brugt som byggesten i organisk syntese aktiverer pyrrolidin ketoner og aldehyder mod nukleofil addition ved dannelse af enaminer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamin anvendes direkte som lægemidler, fødevarer, kosmetik. Brugt som byggesten i organisk syntese aktiverer pyrrolidin ketoner og aldehyder mod
nukleofil tilsætning
ved dannelse af enaminer Opløselighed
Bemærkninger
Opløselig i vand. Luftfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24715-90-0
Molekylær formel C8H18N2
Molekylvægt (g/mol) 142.25
MDL nummer MFCD00192591
InChI nøgle LSDYCEIPEBJKPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidin-1-yl butan-1-amine, 4-1-pyrrolidinyl-1-butanamine, 1-pyrrolidinebutanamine, 4-1-pyrrolidino butylamine, 4-pyrrolidinobutylamine, 4-1-pyrrolidinyl-1-butylamine, 1-4-aminobutyl pyrrolidine, 4-pyrrolidin-1-yl-butylamine, 4-pyrrolidinylbutylamine, 1-pyrrolidinebutylamine
PubChem CID 2762762
IUPAC navn 4-pyrrolidin-1-ylbutan-1-amin
SMIL NCCCCN1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 142.25
Procent renhed 98%